Ethyl mercaptoacetate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Ethyl 2-mercaptoacetate, Ethyl thioglycolate
A14321.06
A14321.22
A14321.36
A14321.06EA
25
EUR
A14321.06
A14321.22
A14321.36
Ethyl mercaptoacetate ≥98%
Ethyl mercaptoacetate
Purity: 98+%
CAS No.: 623-51-8
Molecular Formula: C4H8O2S
Formula Weight: 120.17
Flash Point: 48°(118°F)
Refractive Index: 1.4580
Odour: Stench
Melting Point: -80°
Boiling Point: 156-159°
Beilstein Reference: 605581
UN No.: 1228
MDL No.: MFCD00004874
Fórmula:
C₄H₈O₂S Ponto de ebulição: 156…159 °C Ponto de Fusão: –80 °C Densidade: 1,096 Ponto de Inflamação: 48 °C (118 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00004874 Número CAS: 623-51-8 EINECS: 210-800-3 ADR: 3,III |