Print…
Ethyl mercaptoacetate 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Ethyl 2-mercaptoacetate, Ethyl thioglycolate
118671000 118675000 118670025
ACRO118671000EA 61.4 EUR
ACRO118671000 ACRO118675000 ACRO118670025
Ethyl mercaptoacetate 99%
Ethyl mercaptoacetate
Fórmula: C₄H₈O₂S
Ponto de ebulição: 54 °C (12 mmHg)
Ponto de Fusão: –80 °C
Densidade: 1,09 g/cm³
Ponto de Inflamação: 47 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004874
Número CAS: 623-51-8
EINECS: 210-800-3
UN: 1228
ADR: 3,III
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4560 to 1.4590 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %