Print…
4,6-Dichloro-5-nitropyrimidine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
D69300-25G D69300-5G
SIALD69300-25GEA 448 EUR
SIALD69300-25G SIALD69300-5G
4,6-Dichloro-5-nitropyrimidine, Sigma-Aldrich®
4,6-Dichloro-5-nitropyrimidine
Fórmula: C₄HCl₂N₃O₂
Número MDL : MFCD00006107
Número CAS: 4316-93-2
EINECS: 224-340-6