Print…
4,6-Dichloro-2-methylpyrimidine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
596728-25G 596728-5G
SIAL596728-25GEA 307 EUR
SIAL596728-25G SIAL596728-5G
4,6-Dichloro-2-methylpyrimidine, Sigma-Aldrich®
4,6-Dichloro-2-methylpyrimidine
Fórmula: C₅H₄Cl₂N₂
Número MDL : MFCD00090472
Número CAS: 1780-26-3