Print…
4,6-Dichloro-2-methylpyrimidine ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Methyl-4,6-dichloropyrimidine
H50493.03 H50493.06
H50493.03EA 60.2 EUR
H50493.03 H50493.06
4,6-Dichloro-2-methylpyrimidine ≥97%
4,6-Dichloro-2-methylpyrimidine
Purity: 97% CAS No.: 1780-26-3 Molecular Formula: C5H4Cl2N2 Formula Weight: 163.01 Melting Point: 41-45° UN No.: 1759 MDL No.: MFCD00090472
Fórmula: C₅H₄Cl₂N₂
Peso Molecular: 163.01 g/mol
Ponto de Fusão: 41…45 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00090472
Número CAS: 1780-26-3
ADR: 8 III