Print…
2,3-Dimethylhydroquinone 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 1,4-Dihydroxy-2,3-dimethylbenzene
305110050 305110250 305111000
ACRO305110050EA 105 EUR
ACRO305110050 ACRO305110250 ACRO305111000
2,3-Dimethylhydroquinone 97%
2,3-Dimethylhydroquinone
Fórmula: C₈H₁₀O₂
Ponto de Fusão: 223…225 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009997
Número CAS: 608-43-5
Encomendar
Appearance Off-white to light brown to purple Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %