Print…
Copper(II) nitrate hydrate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
229636-100G 229636-25G 229636-5G
SIAL229636-100GEA 401 EUR
SIAL229636-100G SIAL229636-25G SIAL229636-5G
Copper(II) nitrate hydrate, Sigma-Aldrich®
Copper(II) nitrate hydrate
Fórmula: CuN₂O₆·H₂O
Número MDL : MFCD00149669
Número CAS: 13778-31-9
EINECS: 221-838-5
UN: 1477
ADR: 5.1,II