di-Lithium oxalate ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Dilithium oxalate, Lithium oxalate, Lithiumoxalate
13426.18
13426.30
13426.A1
13426.18EA
50.5
EUR
13426.18
13426.30
13426.A1
di-Lithium oxalate ≥99%
di-Lithium oxalate
Purity: 99+%
CAS No.: 553-91-3
Molecular Formula: Li2C2O4
Formula Weight: 101.96
Physical Form: Powder
Density: 2.12
Melting Point: dec.
Solubility: Soluble in water
Merck Reference: 14,5537
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00040596
Fórmula:
C₂Li₂O₄ Peso Molecular: 101.9 g/mol Ponto de Fusão: Decomp. Densidade: 2.12 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00040596 Número CAS: 553-91-3 EINECS: 209-054-1 UN: 3288 ADR: 6.1 III |