Print…
Methyl oxalyl chloride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
151440-10G 151440-50G 151440-5G
SIAL151440-10GEA 174 EUR
SIAL151440-10G SIAL151440-50G SIAL151440-5G
Methyl oxalyl chloride, Sigma-Aldrich®
Methyl oxalyl chloride
Fórmula: C₃H₃ClO₃
Número MDL : MFCD00000705
Número CAS: 5781-53-3
EINECS: 227-307-4
UN: 2920
ADR: 8,II