Print…
Methyl oxalyl chloride 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Methyl 2-chloro-2-oxoacetate, Methyl chloroglyoxylate
166000250 166000500
ACRO166000250EA 101 EUR
ACRO166000250 ACRO166000500
Methyl oxalyl chloride 97%
Methyl oxalyl chloride
Fórmula: C₃H₃ClO₃
Ponto de ebulição: 118…120 °C (760 mmHg)
Densidade: 1,33 g/cm³
Ponto de Inflamação: 46 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000705
Número CAS: 5781-53-3
EINECS: 227-307-4
UN: 2920
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4179 to 1.4199 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Color scale ≤200 APHA