Ethyl oxalyl chloride ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
A14653.22
A14653.14
A14653.36
A14653.0B
A14653.22EA
96.3
EUR
A14653.22
A14653.14
A14653.36
A14653.0B
Ethyl oxalyl chloride ≥98%
Ethyl oxalyl chloride
Purity: 98%
CAS No.: 4755-77-5
Molecular Formula: C4ClH5O3
Formula Weight: 136.53
Flash Point: 41°(105°F)
Refractive Index: 1.4160
Boiling Point: 134-135°
Beilstein Reference: 506725
UN No.: 2920
MDL No.: MFCD00000706
Fórmula:
C₄H₅ClO₃ Ponto de ebulição: 134…135 °C Densidade: 1,226 Ponto de Inflamação: 41 °C (105 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00000706 Número CAS: 4755-77-5 EINECS: 225-285-0 UN: 2920 ADR: 8,II |