Print…
Ethyl oxalyl chloride 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
118780250 118781000 118785000
ACRO118780250EA 32 EUR
ACRO118780250 ACRO118781000 ACRO118785000
Ethyl oxalyl chloride 98%
Ethyl oxalyl chloride
Fórmula: C₄H₅ClO₃
Ponto de ebulição: 135 °C (760 mmHg)
Densidade: 1,22 g/cm³
Ponto de Inflamação: 41 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000706
Número CAS: 4755-77-5
EINECS: 225-285-0
UN: 2920
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4160 to 1.4180 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Color scale ≤200 APHA