Print…
Cloreto de cálcio 2,75% w/v aqueous solution
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Chloro calcium, Calcium dichloride, CaCl2
35652.AP 35652.K2
35652.APEA 38.2 EUR
35652.AP 35652.K2
Cloreto de cálcio 2,75% w/v aqueous solution
Cloreto de cálcio
Molecular Formula: CaCl2 Formula Weight: 110.99 Physical Form: Liquid MDL No.: MFCD00010903
Fórmula: CaCl₂
Peso Molecular: 110.98 g/mol
Ponto de ebulição: 1600
Ponto de Fusão: 772
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010903
Número CAS: 10043-52-4
EINECS: 233-140-8
Merck Index: 14,01659