Print…
Divinylbenzene (mixture of isomers) estabilizada, Grau técnico, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: DVB, Divinylbenzene
Estabilização: Estabilizado com 4-terc-butilpirocatecol (TBC)
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
169099-1L 169099-250ML
SIAL169099-1LEA 403 EUR
SIAL169099-1L SIAL169099-250ML
Divinylbenzene (mixture of isomers) estabilizada, Grau técnico, Sigma-Aldrich®
Divinylbenzene (mixture of isomers)
Fórmula: C₁₀H₁₀
Peso Molecular: 130.19 g/mol
Número MDL : MFCD01778656
Número CAS: 1321-74-0
EINECS: 215-325-5