Divinylbenzene (mixture of isomers) 55% estabilizada
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
DVB, Divinylbenzene
Estabilização:
1000 ppm Estabilizado com 4-terc-butilpirocatecol (TBC)
42805.18
42805.30
42805.A1
42805.18EA
40.5
EUR
42805.18
42805.30
42805.A1
Divinylbenzene (mixture of isomers) 55% estabilizada
Divinylbenzene (mixture of isomers)
Stabilized with 1000 ppm 4-tert-butylcatechol
Purity: 55%
CAS No.: 1321-74-0
Molecular Formula: C6H4(CH=CH2)2
Formula Weight: 130.19
Flash Point: 62°(143°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.912
Refractive Index: 1.5740
MDL No.: MFCD01778656
Crosslinking monomer
Fórmula:
C₁₀H₁₀ Peso Molecular: 130.19 g/mol Densidade: 0.912 Ponto de Inflamação: 62 °C (143 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD01778656 Número CAS: 1321-74-0 EINECS: 215-325-5 |