Print…
Benzo[b]thiophene ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Thianaphthene, 1-Benzothiophene
B0093-25G B0093-5G
TCIAB0093-25GEA 51 EUR
TCIAB0093-25G TCIAB0093-5G
Benzo[b]thiophene ≥97.0% (por GC)
Benzo[b]thiophene
Fórmula: C₈H₆S
Ponto de ebulição: 221°C
Número MDL : MFCD00005864
Número CAS: 95-15-8
EINECS: 202-395-7
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,09303
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2f804e07394d69dbbc14ed2a6d07b62572997f60&vid=2f804e07394d69dbbc14ed2a6d07b62572997f60&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White or Colorless to Light yellow to Light orange powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %