Print…
1,1-Dimetoxiacetona, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Pyruvaldehyde 1,1-dimethyl acetal, 1,1-Dimethoxypropan-2-one, Pyruvic aldehyde dimethyl acetal
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
170216-100ML 170216-500ML
SIAL170216-100MLEA 65.6 EUR
SIAL170216-100ML SIAL170216-500ML
1,1-Dimetoxiacetona, Sigma-Aldrich®
1,1-Dimetoxiacetona
Fórmula: C₅H₁₀O₃
Ponto de ebulição: 143 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –57 °C
Densidade: 1,0041 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00008758
Número CAS: 6342-56-9
EINECS: 228-735-4
UN: 1224
ADR: 3,III