Print…

Cloreto de magnésio 0.025 mol/l (0.05 N) em solução aquosa

Fornecedor: Promega

A3511 A3513
PROMA35111500EA 79.8 EUR
PROMA35111500 PROMA35130025
Cloreto de magnésio 0.025 mol/l (0.05 N) em solução aquosa
Cloreto de Magnésio
Fórmula: MgCl₂
Peso Molecular: 95.21 g/mol
Ponto de ebulição: 1412
Ponto de Fusão: 715
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011106
Número CAS: 7786-30-3
EINECS: 232-094-6
Merck Index: 13,05684

Encomendar


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR