Boro solução padrão 1000 mg/l B em água (de B(OH₃)) Certipur® padrão para AAS, Supelco®
Fornecedor: Merck
1.19500.0100
1.19500.0500
1.19500.0100EA
34.4
EUR
1.19500.0100
1.19500.0500
Boro solução padrão 1000 mg/l B em água (de B(OH₃)) Certipur® padrão para AAS, Supelco®
Padrões
Cationic Standards
Boron Standards
Certificações: Rastreável para SRM de NIST