Print…
Boro solução padrão 1000 mg/l B em água (de B(OH₃)) Specpure® padrão para ICP
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
39147.AD 39147.AE 39147.AP
39147.ADEA 62.3 EUR
39147.AD 39147.AE 39147.AP
Boro solução padrão 1000 mg/l B em água (de B(OH₃)) Specpure® padrão para ICP
Padrões Cationic Standards Boron Standards
Molecular Formula: H₃BO₃ in H₂O
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00134034
Certificações: Rastreável de NIST