Print…
Cloreto de cádmio (II) hidratado, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Cadmium chloride hydrate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
529575-10G 529575-50G
SIAL529575-10GEA 111 EUR
SIAL529575-10G SIAL529575-50G
Cloreto de cádmio (II) hidratado, Sigma-Aldrich®
Cloreto de Cádmio (II) hidratado
Fórmula: CdCl₂·H₂O
Peso Molecular: 201.33 g/mol
Ponto de Fusão: 565
Densidade: 3.327 g/cm³ (25 °C)
Número MDL : MFCD00149627
Número CAS: 35658-65-2
EINECS: 233-296-7
UN: 2570
ADR: 6.1 II