Print…
Brometo de etídio 10 mg/ml em solução aquosa, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
46067-250ML-F 46067-50ML-F
SIAL46067-250ML-FEA 553 EUR
SIAL46067-250ML-F SIAL46067-50ML-F
Brometo de etídio 10 mg/ml em solução aquosa, Sigma-Aldrich®
Brometo de etídio
Fórmula: C₂₁H₂₀BrN₃
Número MDL : MFCD00011724
Número CAS: 1239-45-8
EINECS: 214-984-6