Print…
VWR® Traceable®, Full Scale Plus, Termómetro digital
Fornecedor: VWR Collection
620-2089EA 133 EUR
620-2089 620-2058 620-2064 620-1664
VWR® Traceable®, Full Scale Plus, Termómetro digital
Termómetros Termómetros Digitais
Termómetro de escala total com LCD e íman na parte de trás, que permite a colocação numa superfície metálica (incubadoras, congeladores, banhos-maria). A unidade também integra um cavalete rebatível para utilização numa bancada de laboratório e um fixador com mola para a fixar a qualquer rebordo.
  • Ponta de perfuração
  • As leituras são atualizadas a cada segundo
  • Apenas modelos Plus: alarme de temperatura alta/baixa, memórias mínima/máxima e função de retenção 'HOLD'
Sonda em aço inoxidável (Ø de 3,5 mm) e cabo de três metros.
Certificações: Compliant with ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 and 9001.
Fornecimento: Fornecido com certificado Traceable® e pilha de 1,5 volts para 12 a 18 meses de uso contínuo.