Print…
Microplacas com metade da área, 96 poços, half area
Fornecedor: Greiner Bio-One
675075_40 675101_40 675074_40 675076_40 675077_40 675096_40 675161_40
392-0287EA 169 EUR
392-0287 738-0145 GREI675074_40 392-0288 GREI675077_40 392-0290 GREI675161_40
Microplacas com metade da área, 96 poços, half area
Microplacas Microplacas HTS
PS, sem tampa. As microplacas Half area de 96 poços são uma alternativa às microplacas de 384 poços e 1536 poços quando o volume reduzido de amostras é um critério importante mas a automação não é necessariamente apropriada. A pipetagem pode ser manual e, em simultâneo, permite uma redução vodolume da amostra em 50%.
Microplacas possuem um fundo transparente µClear® muito fino para propriedade óticas excelentes e um caminho ótico standard, o que torna desnecessário as determinações do caminho ótico. As microplacas brancas são ideais para ensaios de luminescência, enquanto as microplacas pretas são adequadas para ensaios de fluorescência. Ambos os formatos são ideais para ensaios celulares.