Print…
VWR®, Óculos para salas limpas, autoclaváveis
Fornecedor: VWR
VWR®
111-0614EA 39.8 EUR
111-0614
VWR®, Óculos para salas limpas, autoclaváveis
Óculos /Goggles
Óculos leves para salas limpas.
  • Soft, thermoplastic body with toughened polycarbonate lens
  • Strap with polypropylene strap hooks
  • Indirect base ventilation
  • Autoclavable at 121 °C
Adequados para ambientes ISO Classe 4.
Certificações: EN 166: 2001; Classe Óptica 1.
Embalagem: Embalado em sala limpa ISO Classe 4 (classe 10) certificada NEBB. Uma peça por saco de PE.