Print…
Simdos® Dosing Pump
Fornecedor: KNF
FEM1.10TT.18S FEM1.10FT.18S FEM1.10KT.18S FEM1.02KT.18S FEM1.02TT.18S FEM1.02FT.18S FEM1.10FT18RCP FEM1.10KT18RCP FEM1.10TT18RCP FEM1.02KT18RCP FEM1.02TT18RCP FEM1.02FT18RCP
224-0064EA 2030 EUR
224-0064 224-0065 224-0063 224-0183 224-0184 KNFAFEM1.02FT.18S KNFAFEM1.10FT18RCP KNFAFEM1.10KT18RCP KNFAFEM1.10TT18RCP 224-0187 224-0188 224-0189
Simdos® Dosing Pump
Bombas Bombas de Tambor
Bomba de dosagem simples, intuitiva e compacta.
Aplicação: Dosificação de líquidos.
  • Ecrã grande e interface intuitiva com menus drop down, fácil calibração
  • Um botão de programação
  • Adaptável às características do fluido
  • Cabeça da bomba localizada externamente para uma melhor proteção dos
  • componentes eletrónicos
  • Autoferrante até 3 mCE, pode funcionar a seco
  • Dosagem de 1 até 100 ml/min
  • Reprodutibilidade da dose ±1%
  • Programação simplificada da dose de 1 a 1000 ml
  • Volume dispensado de 1 a 1000 ml
  • Pressão máx.: 6 bar
  • Viscosidade máxima: 150 cS
  • Taxa de fluxo de 0,03 a 100 ml/min.
  • Cabeça de pressão 60 mWg, cabeça desucção 2 mWg e 3 mWg respetivamente
  • Fácil substituição do diafragma de transferência ativando o comando de manutenção no programa de operação
  • Dimensões reduzidas
Pump heads available in PP, PVDF or PTFE - diaphragms available in PTFE, valves in FFKM.
Flow rate can either be set manually (version S) or both manually and via an external control device as well as with interface RC232 (version RCP)
S version:
Manual control by rotary knob
RC version:
Controlled by rotary knob
Analogue control (0 to 10 V, 0 to 100 mA, 4 to 20 mA from 0 to 100%)
Start/stop by logical control (TTL); reset/prime by logical control (TTL)
Alarm output signal
Cable for external control included; control pedal available as an option
Informações de encomenda: Available with pump head in different materials.