Print…
Agitadores com incubação, MaxQ™ 6000
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
SHKE6000-1CE SHKE6000-8CE SHKE6000-8CEPR SHKE6000-1CEPR
444-0650EA 14200 EUR
444-0650 444-0651 444-1414 444-1070
Agitadores com incubação, MaxQ™ 6000
Agitadores Incubadoras com agitação
Agitadores com incubação digitais de elevada capacidade que combinam agitação orbital e incubação para uma versatilidade acrescida. Ambos os modelos, refrigerado e standard, possuem duas prateleiras ajustáveis em altura que proporcionam um armazenamento adicional e a dobradiça da porta pode ser instalada à esquerda ou à direita pelo utilizador para que possa ser colocada num local conveniente no laboratório. A espaçosa câmara em aço inoxidável permite o empilhamento de uma plataforma de 457×457 mm de modo a duplicar a capacidade de agitação. As aplicações incluem suspensões bacterianas, estudos de solubilidade, procedimentos de extração, coloração e descoloração, hibridações, testes de diagnóstico, procedimentos de lavagem, expressão de proteínas e purificação de plasmídeos.
  • Floor standing units which can be stacked on top of each other to save space
  • Triple eccentric drive provides agitation of large quantities of samples, even at high speeds
  • Large viewing window and internal light offer sample visibility
  • Electrical outlet provides power for operating stirrers or rotators within the chamber
Período de garantia: 5 anos para as peças, 10 anos para o mecanismo de agitação.
Informações de encomenda: Fornecido sem plataforma ou braçadeiras que devem ser encomendadas separadamente. Uma ampla gama de acessórios está disponível. Visite o website ou entre em contato com o escritório de vendas local da Avantor para obter detalhes.
Atenção: Nota: as plataformas universais acomodam um máximo de 10 microplacas/placas Deep Well ou balões nas seguintes quantidades/volume (em ml): 113×10, 64×25, 32×50, 32×125, 16×250, 16×300, 16×500, 9×1000, 6×2000, 4×4000,2×6000, 1×2500 ou 4×2800 ml.
É necessário um adaptador de empilhamento. Contacte-nos para obter informações de encomenda.