Print…
Dispositivo de diálise, pronto-a-usar, Float-A-Lyzer® G2
Fornecedor: Spectrum Laboratories
G235029 G235053 G235065 G235031 G235055 G235067 G235033 G235057 G235069 G235035 G235059 G235071 G235061 G235025 G235034 G235058 G235049 G235070 G235027 G235051 G235063 G235036 G235037 G235060 G235062 G235072 G235073
734-3573EA 223 EUR
734-3573 734-3577 734-3581 734-3574 734-3578 734-3582 734-3575 734-3579 734-3583 734-3576 734-3580 734-3584 734-1498 734-1494 734-1495 734-1497 734-1496 734-1499 734-2363 734-2366 734-2606 734-2364 734-2365 734-2367 734-2368 734-2369 734-2370
Dispositivo de diálise, pronto-a-usar, Float-A-Lyzer® G2
Tubagem Tubagem para diálises
Dispositivo de diálise de laboratório pronto-a-usar, com Membrana Ultra-pure Biotech Cellulose Ester (CE) patenteada. A Biotech Grade CE é uma membrana sintética de baixa ligação proteíca disponível em 9 limites de peso molecular precisos sem contaminantes de metais pesados e sulfitos. A geometria cilíndrica da tubagem evita a diluição da amostra (associada a dispositivos tipo cassete) e fornece acesso para recuperação de volume total através de uma pipeta. Apenas o Float-A-Lyzer® G2 assegura uma recuperação de amostra de 95 a 98%, mantendo a pureza da amostra em 99% e <1% de diluição daMais informação do produto
Encomendar
ESPECIFICAÇÕES
Environmentally Preferable