Print…
Cleanroom gloves, nitrile, sterile, BioClean Emerald™
Fornecedor: Nitritex
BENS8.0 BENS8.5 BENS10.0 BENS6.0 BENS6.5 BENS7.0 BENS7.5 BENS9.0
112-4959EA 628 EUR
112-4959 112-6364 112-4954 112-4955 112-4956 112-4957 112-4958 112-5111
Cleanroom gloves, nitrile, sterile, BioClean Emerald™
Luvas
Hand-specific chemotherapy gloves with beaded cuffs. Suitable for double-donning and for handling cytotoxic drugs.
  • Sterile, powder-free, textured finish
  • Latex-free to eliminate Type 1 latex allergies
  • Hypoallergenic
  • Nitrile is resistant to a wide range of chemicals
  • Each size carries a unique bar code on the carton (ITF-14), which allows automatic data entry into stock control systems
Suitable for use in Class 10, ISO 4 or M2.5 cleanrooms.
EN 455, EN 374-2; Cat. III; AQL 1,5
Certificações: EN 455, EN ISO 374-1 Type B, EN ISO 374-5 VIRUS, EN 421,Mais informação do produto
Encomendar
ESPECIFICAÇÕES
Environmentally Preferable
Ambidestras/Específicas Específicas
Descartável/Reutilizável Descartável
Latex/Isentas de latex Isentas de látex
Com pó/sem pó Sem pó
Classe da sala limpa 10/ISO 4; EU GMP (A)
Estilo do punho Reforçado
Espessura do punho 0,08 mm (3,15 mil)
Espessura dos dedos 0,15 mm (5,90 mil)
Espessura da palma 0,11 mm (4,33 mil)
Norma EN EN 455, EN ISO 374-1 Type B, EN ISO 374-5 VIRUS, EN 421, EN 1149-5
Aprovadas para contacto com alimentos +