Print…
Percoll™
Fornecedor: Cytiva
17-0891-01 17-0891-02 17-0891-09
17-0891-01EA 522 EUR
17-0891-01 17-0891-02 17-0891-09
Percoll™
Meios de separação celular
Percoll® é comumente usado para separar células, organelas, vírus e outras partículas subcelulares.
  • Apenas para uso em pesquisa
  • Normalmente usado em aplicações de pesquisa básica
  • Usado em soluções salinas balanceadas
  • Incolor a ligeiramente amarelo
Meio gradiente de densidade à base de sílica para uso na separação de células, organelas, vírus e outras partículas subcelulares. Percoll® compreende partículas de sílica revestidas com polivinilpirrolidona (PVP) e é comumente usado em aplicações de pesquisa básica. Também é usado em soluções salinas balanceadas, soro fisiológico ou sacarose 0,25 M, e para a formação de gradientes pelo uso de misturadores de gradiente convenientes ou por centrifugação em alta velocidade. Solução coloidal de sílica revestida com polivinilpirrolidona (PVP). Líquido/suspensão. Incolor a ligeiramente amarelado. Certificado de análise disponível.
Atenção: Percoll is alleen voor onderzoeksdoeleinden.