Print…
Óleo de silicone, 100 cSt 47 V 100
Fornecedor: VWR Chemicals
84542.290EA 130 EUR
84542.290 84542.460
Óleo de silicone, 100 cSt 47 V 100
Óleo de silicone
Densidade: 0,965 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 321 °C (rec. fechado)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00132673
Número CAS: 63148-62-9
Encomendar
Recommended working temperature -5 to +200°C
Viscosity (25°C) 92 - 108 cSt