Tiras de teste, pH, Reflectoquant®, Supelco®
Fornecedor: Merck
1.16898.0001
1.16996.0001
1.16898.0001EA
51.7
EUR
1.16898.0001
1.16996.0001
Tiras de teste, pH, Reflectoquant®, Supelco®
Kits para análise ambiental
Tiras de teste para os reflectómetros RQflex® 10, RQflex® 10 plus e RQflex® 20.
- Análises rápidas com resultados fiáveis
- Calibração por código de barras
- Custos de análise reduzidos
- Ecológicas