Tiras de teste, peróxido, Reflectoquant®, Supelco®
Fornecedor: Merck
1.16974.0001
1.16731.0001
1.17968.0001
1.16974.0001EA
59.6
EUR
1.16974.0001
1.16731.0001
1.17968.0001
Tiras de teste, peróxido, Reflectoquant®, Supelco®
Kits para análise ambiental
Tiras de teste para os reflectómetros RQflex® 10, RQflex® 10 plus e RQflex® 20.
- Análises rápidas com resultados fiáveis
- Calibração por código de barras
- Custos de análise reduzidos
- Ecológicas
O teste é adequado para a determinação de peróxidos inorgânicos em soluções aquosas. Para além disso os testes podem ser usados em soluções de desinfectantes e de limpeza (por exemplo em tecnologias alimentares, lavandarias) e águas de piscinas.