Print…
Tiras de teste, nitrato, Reflectoquant®, Supelco®
Fornecedor: Merck
1.16971.0001 1.16995.0001
1.16971.0001EA 50.2 EUR
1.16971.0001 1.16995.0001
Tiras de teste, nitrato, Reflectoquant®, Supelco®
Kits para análise ambiental
Tiras de teste para os reflectómetros RQflex® 10, RQflex® 10 plus e RQflex® 20.
  • Kits de teste para resultados quantitativos fiáveis
  • Calibração por código de barras
  • Custo de análise reduzido
  • Tiras de teste com quantidade mínima de químicos para fácil eliminação
A determinação rápida do teor em nitrato tem um interesse particular em frutas e vegetais para ajudar a decidir se um determinado lote pode ser usado num tipo de produto específico (por exemplo: comida para bebés).