Print…
Tiras de teste, cálcio, Reflectoquant®, Supelco®
Fornecedor: Merck
1.16993.0001 1.16125.0001
1.16993.0001EA 250 EUR
1.16993.0001 1.16125.0001
Tiras de teste, cálcio, Reflectoquant®, Supelco®
Kits para análise ambiental
Tiras de teste para os reflectómetros RQflex® 10, RQflex® 10 plus e RQflex® 20.
  • Análises rápidas com resultados fiáveis
  • Calibração por código de barras
  • Custos de análise reduzidos
  • Ecológicas