Print…
Spectroquant® CombiCheck, Supelco®
Fornecedor: Merck
1.14675.0001 1.14676.0001 1.14689.0001 1.14695.0001 1.14696.0001 1.14738.0001 1.18701.0001 1.18700.0001
1.14675.0001EA 116 EUR
1.14675.0001 1.14676.0001 1.14689.0001 1.14695.0001 1.14696.0001 1.14738.0001 1.18701.0001 1.18700.0001
Spectroquant® CombiCheck, Supelco®
Padrões Padrões de Colorimetria e Espectroscopia
As soluções Spectroquant® CombiCheck são padrões multiparamétricos prontos a usar para uma grande variedade de aplicações que utilizam o sistema de teste Spectroquant®. Cada pack contém uma solução padrão e uma solução de teste. Ambas as soluções podem ser usadas para garantir a qualidade, uma vez que não estão diluídas.
The standard solution can be used to confirm the accuracy of the results from the Spectroquant® system as a whole (photometer, reagents, analytical procedure, implementation). The spiking solution can be used to test for sample-dependent effects by measuring the recovery and confirms the suitability of the sample preparation technique.
The maximum number of determinations when using the standard solution depends upon the test system used.