Powder Packs, sílica, reagentes para instrumentos Hach®
Fornecedor: VWR Chemicals
Os reagentes VWR® Powder Pack são projetados para serem usados em laboratórios e fotômetros portáteis com capacidade de célula de 16 mm. Nenhum dado de calibração é necessário. As almofadas, individualmente seladas em embalagens de papel alumínio, não são afetadas pelas condições ambientais e contêm reagentes em pó pré-medidos para precisão, conveniência e grande solubilidade.
- Accurate
- Fast and convenient by easier dissolution than tablets and long shelf life
- No calibration necessary
- Beveled edge prevents reagent from getting stuck in corners
RS = Conjunto de reagentes Powder Pack