Print…
VWR®, Pacotes de pó para determinação de fosfato, reagentes para fotómetros
Fornecedor: VWR Chemicals
85621.610EA 43.7 EUR
85621.610 85621.680 85622.610 85623.610 85624.610
VWR®, Pacotes de pó para determinação de fosfato, reagentes para fotómetros
Kits para análise ambiental
Os reagentes VWR® Powder Pack são projetados para serem usados em laboratórios e fotômetros portáteis com capacidade de célula de 16 mm. Nenhum dado de calibração é necessário. As almofadas, individualmente seladas em embalagens de papel alumínio, não são afetadas pelas condições ambientais e contêm reagentes em pó pré-medidos para precisão, conveniência e grande solubilidade.
  • Accurate
  • Fast and convenient by easier dissolution than tablets and long shelf life
  • No calibration necessary
  • Beveled edge prevents reagent from getting stuck in corners
PP = Powder Pack
RS = Conjunto de reagentes Powder Pack