VWR® pó pacotes para determinação de nitrito, reagentes para fotómetros
Fornecedor: VWR Chemicals
85613.620EA
49.1
EUR
85613.620
85613.680
85614.620
VWR® pó pacotes para determinação de nitrito, reagentes para fotómetros
Kits para análise ambiental
Os reagentes VWR® Powder Pack são projetados para serem usados em laboratórios e fotômetros portáteis com capacidade de célula de 16 mm. Nenhum dado de calibração é necessário. As almofadas, individualmente seladas em embalagens de papel alumínio, não são afetadas pelas condições ambientais e contêm reagentes em pó pré-medidos para precisão, conveniência e grande solubilidade.
- Exactos
- Rápidos e práticos, com dissolução mais fácil do que as pastilhas e prazo de validade longo
- Dispensam a calibração
- Manuseamento idêntico ao dos reagentes Hach® correspondentes