Print…
Visual colour kits, pH indicator with colour card, Supelco®
Fornecedor: Merck
1.09175.0100 1.09175.1000
1.09175.0100EA 51.7 EUR
1.09175.0100 1.09175.1000
Visual colour kits, pH indicator with colour card, Supelco®
Kits para análise ambiental
Testes rápidos, comparação visual da cor.
  • Resultados em aprox. 1 minuto
  • Fáceis de usar
  • Gamas de medição orientadas para a aplicação
  • Portáteis
Titrimetric and colorimetric methods.
Esta gama inclui testes colorimétricos e titulométricos. Por ser muito abrangente, o sistema de teste rápido Aquamerck® é o método ideal para a análise de águas de aquários, piscinas, ecologia aquática, águas ambientais e águas de arrefecimento e de caldeiras.
Fornecimento: cada kit de teste contém todos os reagentes e cuvetes de reacção necessários, uma tabela de comparação de cores e instruções completas sobre o modo de utilização.