Print…
Raspadores para indústria
Fornecedor: BURKLE
8300-4002 8300-4001
233-0194EA 9.9 EUR
233-0194 BURK8300-4001
Raspadores para indústria
Raspadores
Raspadores em PP verde são ideais para aplicações industriais, como farmacêuticas, biotecnologia, alimentares, químicas e outras indústrias.
  • Autoclaváveis até 121ºC por um máximo de 20 min
  • Com pega fixa
  • Anti-estáticos