Print…
Colunas HPLC, Chromolith® NH₂
Fornecedor: Merck
1.52026.0001 1.52027.0001 1.52028.0001 1.52030.0001
1.52026.0001EA 572 EUR
1.52026.0001 1.52027.0001 1.52028.0001 1.52030.0001
Colunas HPLC, Chromolith® NH₂
Cromatografia, Colunas
Visto serem feitas de varetas monolíticas de sílica, altamente porosas, com uma estrutura de poros bimodal revolucionária, obtêm uma eficácia de separação elevada com pressões reduzidas. Estas colunas apresentam um tempo de vida útil prolongado dentro da gama de pH de 2,5 a 7,5, uma elevada tolerância da matriz e uma elevada rapidez de análise. Informações técnicas.
  • Tamanho dos macroporos: 2 µm
  • Tamanho dos mesoporos: 13 nm (130 Å)
  • Volume dos poros: 1 ml/g
  • Volume total dos poros: 3,2 ml/g
  • Área da superfície: 300 m²/g
  • Modificação da superfície: aminopropil
A área de aplicação principal para as fases baseadas em aminas é a separação de hidratos de carbono (monossacáridos e dissacáridos como a frutose, glicose, sacarose, maltose e lactose), aniões e ácidos orgânicos. Estas colunas podem ser usadas para a cromatografia de fase normal, cromatografia de fase reversa e separações de permuta aniónica fraca.
Tamanho dos macroporos: 2 µm
Tamanho dos mesoporos: 13 nm (130 Å)
Volume dos poros: 1 ml/g
Volume total dos poros: 3,2 ml/g