Print…
1,1-Dimethylguanidinium sulphate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: N,N-Dimethylguanidine sulphate, 1,1-Dimethylguanidine sulphate(2:1)
408350500 408351000 408350100
ACRO408350500EA 165 EUR
ACRO408350500 ACRO408351000 ACRO408350100
1,1-Dimethylguanidinium sulphate 98%
1,1-Dimethylguanidinium sulphate
Fórmula: C₆H₂₀N₆O₄S
Peso Molecular: 272.33 g/mol
Ponto de Fusão: 280 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013131
Número CAS: 598-65-2
EINECS: 209-946-0
Encomendar
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %