Print…
Dibenzo-24-crown-8-(dibenzo-1,4,7,10,13,16,19,22-octaoxacyclotetracosane), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Dibenzo-24-crown-8
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
253197-1G 253197-5G
SIAL253197-1GEA 102 EUR
SIAL253197-1G SIAL253197-5G
Dibenzo-24-crown-8-(dibenzo-1,4,7,10,13,16,19,22-octaoxacyclotetracosane), Sigma-Aldrich®
Dibenzo-24-crown-8-(dibenzo-1,4,7,10,13,16,19,22-octaoxacyclotetracosane)
Fórmula: C₂₄H₃₂O₈
Peso Molecular: 448.51 g/mol
Número MDL : MFCD00005101
Número CAS: 14174-09-5
EINECS: 238-027-7