Print…
Dibenzo-24-crown-8-(dibenzo-1,4,7,10,13,16,19,22-octaoxacyclotetracosane) para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Dibenzo-24-crown-8
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.13755.0001 8.13755.0005
8.13755.0001EA 78 EUR
8.13755.0001 8.13755.0005
Dibenzo-24-crown-8-(dibenzo-1,4,7,10,13,16,19,22-octaoxacyclotetracosane) para síntese, Sigma-Aldrich®
Dibenzo-24-crown-8-(dibenzo-1,4,7,10,13,16,19,22-octaoxacyclotetracosane)
Fórmula: C₂₄H₃₂O₈
Peso Molecular: 448.51 g/mol
Número MDL : MFCD00005101
Número CAS: 14174-09-5
EINECS: 238-027-7
Encomendar
Melting Point 100 - 103 °C
Molar Mass 448.52 g/mol