Print…
Dibenzo-18-crown-6-(dibenzo-1,4,7,10,13,16-hexaoxacyclooctadecane, tin(II) ionophore I), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Dibenzo-18-crown-6
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
158399-10G 158399-2.5G 158399-50G
SIAL158399-10GEA 88.9 EUR
SIAL158399-10G SIAL158399-2.5G SIAL158399-50G
Dibenzo-18-crown-6-(dibenzo-1,4,7,10,13,16-hexaoxacyclooctadecane, tin(II) ionophore I), Sigma-Aldrich®
Dibenzo-18-crown-6-(dibenzo-1,4,7,10,13,16-hexaoxacyclooctadecane, tin(II) ionophore I)
Fórmula: C₂₀H₂₄O₆
Peso Molecular: 360.41 g/mol
Número MDL : MFCD00005098
Número CAS: 14187-32-7
EINECS: 238-041-3