Print…
Dibenzo-18-crown-6-(dibenzo-1,4,7,10,13,16-hexaoxacyclooctadecane, tin(II) ionophore I) para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Dibenzo-18-crown-6
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.11731.0005 8.11731.0050
8.11731.0005EA 31.5 EUR
8.11731.0005 8.11731.0050
Dibenzo-18-crown-6-(dibenzo-1,4,7,10,13,16-hexaoxacyclooctadecane, tin(II) ionophore I) para síntese, Sigma-Aldrich®
Dibenzo-18-crown-6-(dibenzo-1,4,7,10,13,16-hexaoxacyclooctadecane, tin(II) ionophore I)
Fórmula: C₂₀H₂₄O₆
Peso Molecular: 360.41 g/mol
Número MDL : MFCD00005098
Número CAS: 14187-32-7
EINECS: 238-041-3
Encomendar
Solubility 0.007 g/l (25 °C)
Melting Point 158 - 161 °C
Molar Mass 360.41 g/mol