Print…
Dibenzo-18-crown-6-(dibenzo-1,4,7,10,13,16-hexaoxacyclooctadecane, tin(II) ionophore I) 98+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Dibenzo-18-crown-6
169800100 169800500
ACRO169800100EA 48 EUR
ACRO169800100 ACRO169800500
Dibenzo-18-crown-6-(dibenzo-1,4,7,10,13,16-hexaoxacyclooctadecane, tin(II) ionophore I) 98+%
Dibenzo-18-crown-6-(dibenzo-1,4,7,10,13,16-hexaoxacyclooctadecane, tin(II) ionophore I)
Fórmula: C₂₀H₂₄O₆
Peso Molecular: 360.41 g/mol
Ponto de ebulição: 380…384 °C (679 mmHg)
Ponto de Fusão: 160…164 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005098
Número CAS: 14187-32-7
EINECS: 238-041-3
Encomendar
Appearance White to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 160 to 164 °C
HPLC ≥98.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure