Print…
Benzo-18-crown-6 (benzo-1,4,7,10,13,16-hexoxacyclooctadecane) 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Benzo-18-crown 6-Ether
243980010 243980050
ACRO243980010EA 40.4 EUR
ACRO243980010 ACRO243980050
Benzo-18-crown-6 (benzo-1,4,7,10,13,16-hexoxacyclooctadecane) 97%
Benzo-18-crown-6 (benzo-1,4,7,10,13,16-hexoxacyclooctadecane)
Fórmula: C₁₆H₂₄O₆
Ponto de Fusão: 40…45 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00062741
Número CAS: 14098-24-9
Encomendar
Appearance White to off-white Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 40 to 45 °C
GC ≥96.0 %