Print…
Acridine 97
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
L01657.06 L01657.14
L01657.06EA 44.1 EUR
L01657.06 L01657.14
Acridine 97
Acridine
Purity: 98+% CAS No.: 260-94-6 Molecular Formula: C13H9N Formula Weight: 179.22 Melting Point: 107-111° Boiling Point: 346° Merck Reference: 14,122 UN No.: 2713 MDL No.: MFCD00005025
Fórmula: C₁₃H₉N
Peso Molecular: 179.22 g/mol
Ponto de ebulição: 346 °C
Ponto de Fusão: 107…111 °C
Densidade: 1.005
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005025
Número CAS: 260-94-6
EINECS: 205-971-6
UN: 2713
ADR: 6.1 III